Itaconsäureanhydrid ≥97%

Lieferant: abcr
Achtung

AB147199.0100 AB147199.0500
ABCRAB147199.0100EA 0 EUR
ABCRAB147199.0100 ABCRAB147199.0500
Itaconsäureanhydrid ≥97%
Formel: C₅H₄O₃
Siedepunkt: 114…115 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005530
CAS-Nummer: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR