4-Cyan-2,3,5,6-tetrafluorbenzotrifluorid
Lieferant: ABCR
Synonyme:
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
AB148414.0010
ABCRAB148414.0010EA
0
EUR
ABCRAB148414.0010
4-Cyan-2,3,5,6-tetrafluorbenzotrifluorid
4-Cyan-2,3,5,6-tetrafluorbenzotrifluorid
Formel:
C₈F₇N |
MDL:
MFCD04972776 CAS-Nummer: 15895-68-8 UN: 3276 ADR: 6.1,I |