4-Fluor-3-methoxybenzylbromid
Lieferant: abcr
Synonyme: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-methoxybenzene
AB148462.0010
ABCRAB148462.0010EA 0 EUR
ABCRAB148462.0010
4-Fluor-3-methoxybenzylbromid
4-Fluor-3-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₈BrFO
MDL: MFCD04972878
CAS-Nummer: 141080-73-1