1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid
Lieferant: ABCR
Synonyme:
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
AB148721.0001
ABCRAB148721.0001EA
0
EUR
ABCRAB148721.0001
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid
Formel:
C₆H₉ClN₂O₂S Molecular Weight: 208,6700 g/mol |
MDL:
MFCD02180944 CAS-Nummer: 59340-27-1 |