[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid
Lieferant: ABCR
Synonyme:
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II), Pd(dppf)Cl2, 1,1’-Bis(diphenylphosphino)ferrocene palladium(II)dichloride
AB152323.0010
ABCRAB152323.0010EA
0
EUR
ABCRAB152323.0010
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid
Formel:
C₃₄H₂₈Cl₂P₂FePd Molecular Weight: 731,70 g/mol |
MDL:
MFCD00015757 CAS-Nummer: 72287-26-4 EINECS: 460-040-3 |