Ethyltrichlorsilan
Lieferant: abcr
Synonyme: Ethylsilyltrichlorid, Trichlor(ethyl)silan
AB153238.0025
ABCRAB153238.0025EA 0 EUR
ABCRAB153238.0025
Ethyltrichlorsilan
Ethyltrichlorsilan
Formel: C₂H₅Cl₃Si
Molecular Weight: 163.51 g/mol
Siedepunkt: 102
Schmelzpunkt: –105.6 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000485
CAS-Nummer: 115-21-9
EINECS: 204-072-6
UN: 1196
ADR: 3 II