1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrimethoxysilan
Lieferant: ABCR
Synonyme:
Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-perfluoro-n-octyl)silane, Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octyl)silane, Trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
AB153265.0010
ABCRAB153265.0010EA
0
EUR
ABCRAB153265.0010
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrimethoxysilan
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrimethoxysilan
Formel:
C₁₁H₁₃F₁₃O₃Si Molecular Weight: 468,2800 g/mol |
MDL:
MFCD00153261 CAS-Nummer: 85857-16-5 EINECS: 288-657-1 |