Dimethoxy(dimethyl)silan
Lieferant: ABCR
Synonyme:
Dimethyldimethoxysilan
AB153326.0500
ABCRAB153326.0500EA
0
EUR
ABCRAB153326.0500
Dimethoxy(dimethyl)silan
Dimethoxy(dimethyl)silan
Formel:
C₄H₁₂O₂Si Molecular Weight: 120,22 g/mol Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 0,8638 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00025691 CAS-Nummer: 1112-39-6 EINECS: 214-189-4 |