TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Lieferant: ABCR
Synonyme:
TBTU
AB155153.0100
ABCRAB155153.0100EA
0
EUR
ABCRAB155153.0100
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Formel:
C₁₁H₁₆BF₄N₅O Molecular Weight: 321,1 g/mol |
MDL:
MFCD00077413 CAS-Nummer: 125700-67-6 |