5-Fluorisatosäureanhydrid
Lieferant: ABCR
Synonyme:
6-Fluoro-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
AB170442.0005
ABCRAB170442.0005EA
0
EUR
ABCRAB170442.0005
5-Fluorisatosäureanhydrid
5-Fluorisatosäureanhydrid
Formel:
C₈H₄FNO₃ Molecular Weight: 181,12 g/mol |
MDL:
MFCD03300719 CAS-Nummer: 321-69-7 |