3-Amino-4-methylpyridin 98%
Lieferant: ABCR
|
Gefahr
|
AB172495.0005
ABCRAB172495.0005EA
0
EUR
ABCRAB172495.0005
3-Amino-4-methylpyridin 98%
3-Amino-4-methylpyridin
Purity: 98%
CAS No.: 3430-27-1
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Odour: Unpleasant
Melting Point: 102-106°
Boiling Point: 254°
Beilstein Reference: 107792
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00128871
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108,14 g/mol Siedepunkt: 254 °C Schmelzpunkt: 102…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128871 CAS-Nummer: 3430-27-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |