Acrylsäure ≥99% stabilisiert

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: Propensäure

Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)

AB173230.0100
ABCRAB173230.0100EA 0 EUR
ABCRAB173230.0100
Acrylsäure ≥99% stabilisiert
Acrylsäure

Stabilized with ca 200 ppm 4-methoxyphenol


Purity: 99% CAS No.: 79-10-7 Molecular Formula: C3H4O2 Formula Weight: 72.06 Flash Point: 54°(130°F) Refractive Index: 1.4202 Odour: Pungent Melting Point: ca 13° Boiling Point: 138-139° Beilstein Reference: 635743 Merck Reference: 14,130 UN No.: 2218 MDL No.: MFCD00004367

Formel: C₃H₄O₂
Molecular Weight: 72,06 g/mol
Siedepunkt: 138…139 °C
Schmelzpunkt: ∼ 13 °C
Dichte: 1,051
Flammpunkt: 54 °C (130 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004367
CAS-Nummer: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II
Merck Index: 14,130

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR