(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylamin 99%, ee 98%, ChiPros®
Lieferant: ABCR
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-1-(4-Bromophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
AB173493.0005
ABCRAB173493.0005EA
0
EUR
ABCRAB173493.0005
(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylamin 99%, ee 98%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylamin
Purity: 99%
CAS No.: 27298-97-1
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₀BrN Molecular Weight: 200,08 g/mol Siedepunkt: 140…145 °C (30 mmHg) Schmelzpunkt: –25 °C Dichte: 1,371 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066026 CAS-Nummer: 27298-97-1 UN: 2735 ADR: 8,III |