1,3-Dibromaceton, technische Qualität

Lieferant: ABCR

Synonyme: 1,3-Dibromopropan-2-one

AB174501.0005
ABCRAB174501.0005EA 0 EUR
ABCRAB174501.0005
1,3-Dibromaceton, technische Qualität
1,3-Dibromaceton
Formel: BrH₂CC(O)CH₂Br
Molecular Weight: 215,87 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 2,167 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00013540
CAS-Nummer: 816-39-7
EINECS: 212-430-8
UN: 1760
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR