3-Formylphenylboronsäure
Lieferant: ABCR
Synonyme:
3-Boronobenzaldehyd, Dihydroxy(3-formylphenyl)boran, (3-Formylphenyl)metaborsäure, 3-Formylbenzolboronsäure
AB175246.0005
ABCRAB175246.0005EA
0
EUR
ABCRAB175246.0005
3-Formylphenylboronsäure
3-Formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₃ Molecular Weight: 149,94 g/mol |
MDL:
MFCD00161356 CAS-Nummer: 87199-16-4 |