2-Chlorzimtsäure überwiegend trans ≥99%
Lieferant: abcr
Gefahr
Synonyme: 2-Chlorcinnamsäure, 3-(o-Chlorphenyl)propensäure, 3-(2-Chlorphenyl)propensäure
AB177468.0100
ABCRAB177468.0100EA 0 EUR
ABCRAB177468.0100
2-Chlorzimtsäure überwiegend trans ≥99%
2-Chlorzimtsäure
Purity: 99% CAS No.: 3752-25-8 Molecular Formula: C9H7ClO2 Formula Weight: 182.61 Melting Point: 209-212° Beilstein Reference: 1365198
Formel: C₉H₇ClO₂
Molecular Weight: 182.61 g/mol
Siedepunkt: 311
Schmelzpunkt: 209…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004372
CAS-Nummer: 3752-25-8
EINECS: 223-154-2