4-Propylanilin ≥98%
Lieferant: ABCR
|
Gefahr
|
AB177792.0025
ABCRAB177792.0025EA
0
EUR
ABCRAB177792.0025
4-Propylanilin ≥98%
4-Propylanilin
Purity: 98%
CAS No.: 2696-84-6
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 2205524
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007924
Formel:
C₉H₁₃N Molecular Weight: 135,21 g/mol Siedepunkt: 224…226 °C Dichte: 0,919 Flammpunkt: 103 °C (217 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007924 CAS-Nummer: 2696-84-6 EINECS: 220-271-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |