3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on 95%
Lieferant: ABCR
Synonyme:
1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
AB178783.0025
ABCRAB178783.0025EA
0
EUR
ABCRAB178783.0025
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on 95%
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on
Purity: 95%
CAS No.: 69225-59-8
Molecular Formula: C11H18O3
Formula Weight: 198.26
Melting Point: 46-50°
Beilstein Reference: 3541930
Formel:
C₁₁H₁₈O₃ Molecular Weight: 198,26 g/mol Schmelzpunkt: 46…50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006652 CAS-Nummer: 69225-59-8 EINECS: 273-918-4 |