(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat

Lieferant: ABCR

Synonyme: (R)-(+)-1-Phenethylisocyanat, (R)-(+)-α-Phenethylisocyanat, (R)-(+)-α-Methylbenzylisocyanat

AB178977
ABCRAB178977EA 0 EUR
ABCRAB178977
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C (7 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06739387
CAS-Nummer: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR