2-Methyl-3-nitrophenylisocyanat ≥98%
Lieferant: ABCR
Synonyme:
2-Isocyanato-6-nitrotoluene, 1-Isocyanato-2-methyl-3-nitrobenzene
AB179055.0005
ABCRAB179055.0005EA
0
EUR
ABCRAB179055.0005
2-Methyl-3-nitrophenylisocyanat ≥98%
2-Methyl-3-nitrophenylisocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 23695-15-0
Molecular Formula: C8H6N2O3
Formula Weight: 178.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₈H₆N₂O₃ Molecular Weight: 178,15 g/mol Siedepunkt: 118 °C (2,8 mmHg) Schmelzpunkt: 34…37 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00037046 CAS-Nummer: 23695-15-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |