ω-Acetoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenacyl acetate, Acetic acid phenacyl ester, 2-Acetoxy-1-phenylethan-1-one, 1-(2-Acetoxyphenyl)ethanone, 2-Acetoxyacetophenone
AB180041.0025
ABCRAB180041.0025EA
0
EUR
ABCRAB180041.0025
ω-Acetoxyacetophenon ≥98%
ω-Acetoxyacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 2243-35-8
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Flash Point:
Formel:
C₆H₅C(O)CH₂OC(O)CH₃ Molecular Weight: 178,19 g/mol Schmelzpunkt: 48…50 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00026205 CAS-Nummer: 2243-35-8 UN: 3077 ADR: 9,III |