4-tert-Butoxybenzonitril 96%
Lieferant: abcr
Achtung
AB180471.0025
ABCRAB180471.0025EA 0 EUR
ABCRAB180471.0025
4-tert-Butoxybenzonitril 96%
4-tert-Butoxybenzonitril
Purity: 96% CAS No.: 185259-36-3 Molecular Formula: C11H13NO Formula Weight: 175.23 Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 95°/0.8mm MDL No.: MFCD03425273
Formel: C₁₁H₁₃NO
Siedepunkt: 95 °C (0,8 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425273
CAS-Nummer: 185259-36-3