4-(Brommethyl)-3-fluorbenzonitril
Lieferant: abcr
AB200602-5G
ABCRAB200602-5GEA 0 EUR
ABCRAB200602-5G
4-(Brommethyl)-3-fluorbenzonitril
4-(Brommethyl)-3-fluorbenzonitril
Formel: C₈H₅BrFN
MDL: MFCD07368341
CAS-Nummer: 105942-09-4