Indium(III)iodid

Lieferant: ABCR

AB202591.0025
ABCRAB202591.0025EA 0 EUR
ABCRAB202591.0025
Indium(III)iodid
Indium(III)iodid
Formel: I₃In
Molecular Weight: 495,53 g/mol
Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 209,85 °C
Dichte: 4,69 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016151
CAS-Nummer: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR