Methacrylsäure ≥99% stabilisiert
Lieferant: ABCR
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylpropensäure
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
AB203929.0250
ABCRAB203929.0250EA
0
EUR
ABCRAB203929.0250
Methacrylsäure ≥99% stabilisiert
Methacrylsäure
Stabilized with 250 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99+%
CAS No.: 79-41-4
Molecular Formula: CH2=C(CH3)CO2H
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 65°(149°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.015
Refractive Index: 1.4310
Odour: Acrid
pH: 2.0-2.2
Melting Point: 16°
Boiling Point: 163°
Beilstein Reference: 1719937
Merck Reference: 14,5941
UN No.: 2531
MDL No.: MFCD00002651
Formel:
C₄H₆O₂ Molecular Weight: 86,09 g/mol Siedepunkt: 163 °C Schmelzpunkt: 16 °C Dichte: 1,015 Flammpunkt: 65 °C (149 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002651 CAS-Nummer: 79-41-4 EINECS: 201-204-4 UN: 2531 ADR: 8,II Merck Index: 14,5941 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...