Titan(IV)propanolat ≥98%, VERTEC® NPT
Lieferant: abcr
Synonyme:
Titan(IV)propoxid, ortho-Titansäuretetrapropylester, Titantetrapropanolat, Tetrapropylorthotitanat, 1-Propanol Titan(IV)salz, Titansäuretetrapropylester, Tetrapropoxytitan(IV)
AB204709.0500
ABCRAB204709.0500EA
0
EUR
ABCRAB204709.0500
Titan(IV)propanolat ≥98%, VERTEC® NPT
Titan(IV)propanolat
Purity: 98+%
CAS No.: 3087-37-4
Molecular Formula: Ti(OCH2CH2CH3)4
Formula Weight: 284.25
Flash Point: 42°(109°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.955
Refractive Index: 1.4986
Melting Point: 20°
Boiling Point: 58°/1mm
UN No.: 2413
MDL No.: MFCD00009365
Formel:
C₁₂H₂₈O₄Ti Molecular Weight: 284.23 g/mol Siedepunkt: 137 Schmelzpunkt: 20 °C Dichte: 1.033 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 42 °C (109 °F) |
MDL:
MFCD00009365 CAS-Nummer: 3087-37-4 EINECS: 221-411-3 UN: 2413 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...