Benzol ≥99,5% für die HPLC
Lieferant: ABCR
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclohexatrien
Filtriert über 0,2 µm-Filter
AB208587.1000
ABCRAB208587.1000EA
342
EUR
ABCRAB208587.1000
Benzol ≥99,5% für die HPLC
Benzol
Purity: 99.5%
CAS No.: 71-43-2
Molecular Formula: C6H6
Formula Weight: 78.11
Flash Point: -11°(12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.874
Refractive Index: 1.5010
Odour: Aromatic
Melting Point: 5°
Boiling Point: 80°
Beilstein Reference: 969212
Merck Reference: 14,1066
UN No.: 1114
MDL No.: MFCD00003009
Formel:
C₆H₆ Molecular Weight: 78,11 g/mol Siedepunkt: 80,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 5,5 °C Dichte: 0,878 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003009 CAS-Nummer: 71-43-2 EINECS: 200-753-7 UN: 1114 ADR: 3,II REACH: 01-2119447106-44 Merck Index: 14,1066 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...