Trifluoressigsäureanhydrid

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: Trifluoracetic anhydride, TFAA

AB212439.0500
ABCRAB212439.0500EA 0 EUR
ABCRAB212439.0500
Trifluoressigsäureanhydrid
Trifluoressigsäureanhydrid
Formel: C₄F₆O₃
Molecular Weight: 210,03 g/mol
Siedepunkt: 39,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1,487 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000416
CAS-Nummer: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR