3,5-Dibrom-4-hydroxybenzonitril

Lieferant: abcr
Gefahr

Synonyme: Bromoxynil, Bromoxynil phenol

AB301958.0010
ABCRAB301958.0010EA 0 EUR
ABCRAB301958.0010
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzonitril
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₃Br₂NO
Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 191…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002153
CAS-Nummer: 1689-84-5
EINECS: 216-882-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR