Titan(IV)propanolat

Lieferant: ABCR

Synonyme: Titan(IV)propoxid, ortho-Titansäuretetrapropylester, Titantetrapropanolat, Tetrapropylorthotitanat, 1-Propanol Titan(IV)salz, Titansäuretetrapropylester, Tetrapropoxytitan(IV)

AKT885
ABCRAKT885EA 0 EUR
ABCRAKT885
Titan(IV)propanolat
Titan(IV)propanolat
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Molecular Weight: 284,23 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (7 hPa)
Dichte: 1,033 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009365
CAS-Nummer: 3087-37-4
EINECS: 221-411-3
UN: 2413
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR