Triisopropylchlorsilan

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: Triisopropylchlorsilan, Triisopropylsilylchlorid

AN111480.0100
ABCRAN111480.0100EA 0 EUR
ABCRAN111480.0100
Triisopropylchlorsilan
Triisopropylchlorsilan
Formel: C₉H₂₁ClSi
Molecular Weight: 192,8 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9008 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009656
CAS-Nummer: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR