Antimon(III)sulfid
Lieferant: ABCR
Achtung
Synonyme: di-Antimontrisulfid, Antimontrisulfid
AV12663-1000
ABCRAV12663-1000EA 0 EUR
ABCRAV12663-1000
Antimon(III)sulfid
Antimon(III)sulfid
Formel: S₃Sb₂
Molecular Weight: 339,72 g/mol
Siedepunkt: 1150 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 4,12 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011217
CAS-Nummer: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00754