3-(Dimethylamino)-1-propanol 99%

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: 3-(Dimethylamino)propan-1-ol, 3-Dimethylamino-1-propanol

AV12800.0100
ABCRAV12800.0100EA 0 EUR
ABCRAV12800.0100
3-(Dimethylamino)-1-propanol 99%
3-(Dimethylamino)-1-propanol

Purity: 99% CAS No.: 3179-63-3 Molecular Formula: C5H13NO Formula Weight: 103.16 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4360 Melting Point: -35° Boiling Point: 162-164° Beilstein Reference: 1732032 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00002945

Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103,16 g/mol
Siedepunkt: 162…164 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0,88
Flammpunkt: 54 °C (129 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002945
CAS-Nummer: 3179-63-3
EINECS: 221-659-2
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR