3,5-Dimethoxybenzoesäurechlorid ≥98%

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: 3,5-Dimethoxybenzoylchlorid

AV14744.0005
ABCRAV14744.0005EA 0 EUR
ABCRAV14744.0005
3,5-Dimethoxybenzoesäurechlorid ≥98%
3,5-Dimethoxybenzoesäurechlorid

Purity: 98% CAS No.: 17213-57-9 Molecular Formula: C9H9ClO3 Formula Weight: 200.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-44° Boiling Point: 152-154°/11mm Beilstein Reference: 511839 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000676

Formel: C₉H₉ClO₃
Molecular Weight: 200,62 g/mol
Siedepunkt: 152…154 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000676
CAS-Nummer: 17213-57-9
EINECS: 241-256-5
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR