Tetrahydropyran-4-carbonsäure
Lieferant: abcr
Synonyme: Tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid
CAM-1006
ABCRCAM-1006EA 0 EUR
ABCRCAM-1006
Tetrahydropyran-4-carbonsäure
Tetrahydropyran-4-carbonsäure
Formel: C₆H₁₀O₃
MDL: MFCD00031016
CAS-Nummer: 5337-03-1