3-(Cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: ABCR
Synonyme:
3-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
CBB-3063.0005
ABCRCBB-3063.0005EA
0
EUR
ABCRCBB-3063.0005
3-(Cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(Cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₂BNO₃ |
MDL:
MFCD04115694 CAS-Nummer: 850567-23-6 |