5-Amino-2-fluorpyridin
Lieferant: ABCR
Synonyme:
2-Fluorpyridin-5-amin, 2-Fluor-5-pyridylamin
F01076SMA.0001
ABCRF01076SMA.0001EA
0
EUR
ABCRF01076SMA.0001
5-Amino-2-fluorpyridin
5-Amino-2-fluorpyridin
Formel:
C₅H₅FN₂ Molecular Weight: 112,11 g/mol |
MDL:
MFCD01632180 CAS-Nummer: 1827-27-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |