4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: ABCR
F01100BD.0001
ABCRF01100BD.0001EA 0 EUR
ABCRF01100BD.0001
4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzoesäure
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₃
MDL: MFCD00205143
CAS-Nummer: 175278-22-5