4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole
F01385G.0001
ABCRF01385G.0001EA
0
EUR
ABCRF01385G.0001
4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Formel:
C₇H₃BrF₂O₂ Molecular Weight: 237 g/mol |
MDL:
MFCD01631385 CAS-Nummer: 144584-66-7 |