3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: abcr
F01593KA.0010
ABCRF01593KA.0010EA 0 EUR
ABCRF01593KA.0010
3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
MDL: MFCD00190127
CAS-Nummer: 191602-54-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III