2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
Lieferant: ABCR
F02651IA.0010
ABCRF02651IA.0010EA
0
EUR
ABCRF02651IA.0010
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
Formel:
C₈H₃ClF₂O₃ |
MDL:
MFCD01631474 CAS-Nummer: 143096-86-0 UN: 3265 ADR: 8,II |