4-(Difluormethoxy)iodbenzol
Lieferant: abcr
F02847R.0025
ABCRF02847R.0025EA 0 EUR
ABCRF02847R.0025
4-(Difluormethoxy)iodbenzol
4-(Difluormethoxy)iodbenzol
Formel: C₇H₅F₂IO
MDL: MFCD00085008
CAS-Nummer: 128140-82-9