1,3-Difluor-4-nitrobenzol

Lieferant: abcr

F02850.0100
ABCRF02850.0100EA 0 EUR
ABCRF02850.0100
1,3-Difluor-4-nitrobenzol
1,3-Difluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 1,4571 g/cm³ (14 °C)
MDL: MFCD00007050
CAS-Nummer: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR