Nitroniumtetrafluoroborat
Lieferant: ABCR
Synonyme:
Nitryl tetrafluoroborate
F05270
ABCRF05270EA
0
EUR
ABCRF05270
Nitroniumtetrafluoroborat
Nitroniumtetrafluoroborat
Formel:
BF₄NO₂ Molecular Weight: 132,81 g/mol Schmelzpunkt: 260 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011432 CAS-Nummer: 13826-86-3 EINECS: 237-533-5 UN: 3260 ADR: 8,II |