2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: abcr
Synonyme:
2-(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
F05299B.0010
ABCRF05299B.0010EA
0
EUR
ABCRF05299B.0010
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₅F₃N₂O₂ |
MDL:
MFCD00045621 CAS-Nummer: 13544-06-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |