3-Chlor-4-fluorzimtsäure
Lieferant: ABCR
Synonyme:
3-(3-Chlor-4-fluorphenyl)propensäure, 3-Chlor-4-fluorcinnamsäure
FO1864RMC
ABCRFO1864RMCEA
0
EUR
ABCRFO1864RMC
3-Chlor-4-fluorzimtsäure
3-Chlor-4-fluorzimtsäure
Formel:
C₉H₆ClFO₂ Molecular Weight: 200,6 g/mol |
MDL:
MFCD01631393 CAS-Nummer: 155814-22-5 |