3-(2-Hydroxyethyl)pyridin
Lieferant: abcr
KM09875CB KM09875DA KM09875.0001
MAYBKM09875CBEA 0 EUR
MAYBKM09875CB MAYBKM09875DA ABCRKM09875.0001
3-(2-Hydroxyethyl)pyridin
3-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Formel: C₇H₉NO
MDL: MFCD00831047
CAS-Nummer: 6293-56-7