3,5-Dimethylbenzylamin
Lieferant: ABCR
MK120.0005
ABCRMK120.0005EA 0 EUR
ABCRMK120.0005
3,5-Dimethylbenzylamin
3,5-Dimethylbenzylamin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
MDL: MFCD00040753
CAS-Nummer: 78710-55-1
EINECS: 278-974-3