Acrylsäure

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: Propensäure

MK252.0010
ABCRMK252.0010EA 0 EUR
ABCRMK252.0010
Acrylsäure
Acrylsäure
Formel: C₃H₄O₂
Molecular Weight: 72,06 g/mol
Siedepunkt: 141,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (10 °C)
MDL: MFCD00004367
CAS-Nummer: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR