1-(3-Aminopropyl)piperidin
Lieferant: abcr
Synonyme:
3-(Piperidin-1-yl)propan-1-amine
MK362.0010
ABCRMK362.0010EA
0
EUR
ABCRMK362.0010
1-(3-Aminopropyl)piperidin
1-(3-Aminopropyl)piperidin
Formel:
C₈H₁₈N₂ Molecular Weight: 142.2419 g/mol |
MDL:
MFCD00023784 CAS-Nummer: 3529-08-6 EINECS: 222-557-0 |